주요 문서
M0187
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white wells
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
32 EA
₩292,726
₩292,726
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
32 EA
₩292,726
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom white wells
white polystyrene
₩292,726
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom white wells
white polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt (F-bottom)
포장
case of 32
제조업체/상표
Greiner 655083
최대 용적
392 μL
크기
96 wells
작업 용적
340 μL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, with lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
적합성
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)