주요 문서
GESE25010A75
GE SE250 mini-vertical unit for two slab gels
complete, gel size 10 cm × 8 cm, AC/DC input 500 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva Article No. 80-6147-45
Cytiva SE250-10A-,75
겔 크기
10 cm × 8 cm
관련 카테고리
일반 설명
Runs two standard 10×8 cm mini-gels. The upper buffer chamber is also an efficient heat exchanger for active temperature control. The unit can run 12 tube gels with two tube gel adapter kits.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)