주요 문서
GERPN850E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN850E, pack of 120 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106000
NACRES:
NA.31
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
wetted part: no
포장
pack of 120 μL
제조업체/상표
Cytiva RPN850E
색상
Brownish-red
solubility
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers are protein molecular weight markers, optimized for use with the ECL Plex Western blotting detection system.
They are optimized to provide visible marker bands on gels and membranes, as well as fluorescent images using Cy3 and Cy5 channels.
애플리케이션
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers has been used for quantitative western blots.[1][2]
특징 및 장점
  • Visible marker bands on gels and blots
  • Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Determination of cell uptake pathways for tumor inhibitor lysyl oxidase propeptide.
Ozdener G B, et al.
Molecular Oncology, 10(1), 1-23 (2016)
Expression of xenobiotic transporters in the human renal proximal tubule cell line RPTEC/TERT1.
Aschauer L, et al.
Toxicology in vitro, 30(1), 95-105 (2015)