주요 문서
GE28-9232-43
MiniSpin Adapter
Cytiva 28-9232-43, pack of 10 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
NA.56
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 10 pieces
제조업체/상표
Cytiva 28-9232-43
관련 카테고리
일반 설명
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
특징 및 장점
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.