문서
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
to hold 0.5 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
법적 정보
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.