주요 문서
GE28-9065-61
Superdex® 200 5/150 GL
Cytiva 28-9065-61, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 13 μm avg. part. size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
borosilicate glass column
polypropylene filter
분자량
10000-600000 Da (globular proteins)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 28-9065-61
파라미터
0.15-0.6 mL/min flow rate
1.5 Mpa (217 psi)
4-50 mL sample volume
베드 용적
3 mL
컬럼 길이 × I.D.
15 cm × 5 mm
Matrix
dextran composite
평균 부품 크기
13 μm
cleaning
1-14
작동 범위
3-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
Superdex® 200 5/150 GL is a pre-packed short glass gel filtration column for rapid purity check or screening of aggregates of biomolecules in the molecular weight range 10 000 600 000, like antibodies.
적합성
Stable in all common buffers: 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine hydrochloride, 30% isopropanol, 70% ethanol, 1 M NaOH (for cleaning in place)
for high-resolution, semipreperative and analytical separations of biomolecules
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)