포장
pack of 100 mg
제조업체/상표
Cytiva 27-4110-01
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
Polyadenylic acid (Poly(A)), a single-stranded RNA homopolymer, has an average chain length of >200 nucleotides. It is ribonuclease tested.
생화학적/생리학적 작용
Polyadenylic acid (Poly(A)) is mainly used in drug development research to assess the binding of possible therapeutic drugs to mRNA.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.