주요 문서
GE17-1312-01
TEMED
Cytiva 17-1312-01, pack of 25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
특징
wetted part: no
포장
pack of 25 mL
제조업체/상표
Cytiva 17-1312-01
색상
Colorless
solubility
acetone: soluble
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
저장 온도
2-8°C
일반 설명
PlusOne TEMED.
애플리케이션
TEMED is a catalyst for the polymerization of acrylamide when used with ammonium persulfate.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
61.7 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
프로토콜
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.