일반 설명
NAP Columns are disposable columns prepacked with Sephadex G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
특징 및 장점
Disposable columns prepacked with Sephadex G-25 DNA Grade and require only gravity to run
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) or 2.5 ml (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
NAP is a trademark of Cytiva
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.