주요 문서
GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
동의어(들):
Epoxy Resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NA.56
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 15 g
제조업체/상표
Cytiva 17-0480-01
Matrix
6% agarose
입자 크기
45-165 μm
평균 직경
90 μm
ligand dependent
2-14
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
Epoxy-activated Sepharose 6B is a pre-activated medium for immobilization of various ligands including sugars through coupling of hydroxy, amino or thiol groups on the ligand to Sepharose 6B via a 12-atom hydrophilic spacer arm.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
Sepharose is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.