GBL204916
Grace Bio-Labs FlexWell™ removable incubation chambers
L × W × thickness 6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm, clear silicone, adhesive one side, wells 16
동의어(들):
flexible silicone slide gasket, silicone multiwell gasket
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩355,961
₩355,961
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩355,961
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
₩355,961
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
clear silicone
무균
non-sterile
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 204916
길이 × 너비 × 두께
6.5 mm × 6.5 mm × 3.2 mm
웰
16
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
FlexWell™ incubation chambers provide a convenient way to conduct binding reactions on protein microarrays using nitrocellulose coated ONCYTE® Film slides.
- Silicone FlexWell forms wells on slides using a clean release adhesive to isolate up to 16 specimens per slide
- Slides and FlexWell fit into a reusable slide tray organizing wells into the footprint of a SMS compliant microtiter plate
- Gaskets may be sealed for mixing and to prevent evaporation
법적 정보
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터