분석
≥98% (TLC)
형태
powder
mp
235 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
ethanol: soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1cccc(OCC[N+](CC)(CC)CC)c1OCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C30H60N3O3.3HI/c1-10-31(11-2,12-3)22-25-34-28-20-19-21-29(35-26-23-32(13-4,14-5)15-6)30(28)36-27-24-33(16-7,17-8)18-9;;;/h19-21H,10-18,22-27H2,1-9H3;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
REEUVFCVXKWOFE-UHFFFAOYSA-K
유전자 정보
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a relaxant for measuring spinal trigeminal nucleus recordings from single neurons.
- as an antagonist in neuroblastoma cells as M2 receptor
- to reduce eye movement during retinal surgery in rat
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience