주요 문서
G7754
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(α-naphthylamide) monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩165,547
1 G
₩1,404,354
₩165,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩165,547
1 G
₩1,404,354
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16N2O3 ·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
290.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
₩165,547
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
InChI key
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)