주요 문서
G5151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 VIAL
₩293,335
₩293,335
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 VIAL
₩293,335
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
₩293,335
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
material
gold
설명
Regular grids with center mark and solid border
포장
vial of 100 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
200 mesh × 125 μm pitch
구멍 너비
97 μm
개방 면적 크기
55%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)