The β-Glucosidase from almonds should be stored in a solvent at -80°C for up to 6 months, or at -20°C for up to 1 month.
₩374,535
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
추천 제품
양식
lyophilized powder
Quality Level
특이 활성도
10-50 units/mg solid
분자량
50-75 kDa
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
불순물
salt, essentially free
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in enzyme inhibition studies by 1,5-dideoxy-1,5-imino-d-xylitol(DIX) derivates[2]
- as a control in for comparison of soybean isofavone glycosides degradation by β-Glucosidase from Talaromyce leycettanus[3]
- as a medium component during saccharification and fermentation of yeast[4]
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
제조 메모
기질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.