주요 문서
G2775
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 1mm x 8cm, color-coded red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.51
제품명
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 1 mm × 8 cm, color-coded red
material
silicone
Quality Level
크기
1 mm × 8 cm
색상
color-coded red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)