주요 문서
G2528
Glass strips
For thick section (Histology) knives
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩172,246
₩172,246
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩172,246
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
₩172,246
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
Pre-washed and ready to use
포장
pkg of 12 strips
크기
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Specially formulated for microtomy knife making.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)