주요 문서
G1751
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-methyl ester
동의어(들):
L-Glutamic acid 5-methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
Beilstein:
1725252
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable