The K12 strain information can be found on the UniProt website under the following entry: P0A9C5.
추천 제품
양식
lyophilized powder
Quality Level
특이 활성도
400-2,000 units/mg protein
정제법
affinity chromatography
포함
dithioerythritol as preservative
구성
Protein, ~5% Lowry
solubility
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
UniProt 수납 번호
외래 활성
ATPase <0.2%
저장 온도
−20°C
유전자 정보
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)