생물학적 소스
synthetic
분석
≥95%
형태
powder
불순물
glucose and starch, essentially free
색상
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
양이온 미량물
Na: 12.5-18.0% (anhydrous)
외래 활성
α-D-glucose 1,6-diphosphate ~1% (usually sufficient to catalyze the assay of phosphoglucomutase)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI key
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable