주요 문서
G0540
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Granulotyte Colony Stimulating Factor antibody produced in rat
clone 67604.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-G-CSF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rat
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
67604.111, monoclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
mouse
기술
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Csf3(12985)
특이성
The antibody will neutralize the biological activity of recombinant mouse G-CSF. By immunoblotting and ELISA, the antibody shows no cross-reactivity with recombinant human G-CSF.
면역원
recombinant mouse G-CSF expressed in E. coli.
물리적 형태
Lyophilized from 0.2 μm filtered solution of phosphate buffered saline
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)