재조합
expressed in E. coli
분석
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
양식
lyophilized powder
효능
≤0.5 ng/mL
분자량
predicted mol wt 21.2 kDa
포장
pkg of 25 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... FGF18(8817)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research