주요 문서
F6301
Sigma-Aldrich
Fluorocurarine chloride
≥97% (TLC), from Vinca erecta, solid
동의어(들):
Vincanine chlormethylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H23ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
342.86
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
생물학적 소스
Vinca erecta
분석
≥97% (TLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C\C=C1\C[N@+]2(C)CC[C@@]34[C@@H]2C[C@@H]1C(C=O)=C3Nc5ccccc45
InChI
1S/C20H22N2O.ClH/c1-3-13-11-22(2)9-8-20-16-6-4-5-7-17(16)21-19(20)15(12-23)14(13)10-18(20)22;/h3-7,12,14,18H,8-11H2,1-2H3;1H/b13-3-;/t14-,18-,20+,22-;/m0./s1
InChI key
CSLYOMBKQNZAED-CQLNDTFASA-N
생화학적/생리학적 작용
Short-acting selective sympathetic ganglioblocker with weak antagonist activity on the nicotinic receptor at the neuromuscular junction; hypotensive.
경고
Protect from light.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)