클론
FB-8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 18 kDa
종 반응성
bovine, human
기술
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
neutralization: 5 μg/mL using 1 unit recombinant human FGF2 in mouse 3T3 cells
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FGF2(2247)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- in immunoblotting
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in dot blot
- in radio immune assay (RIA)
- in neutralization bioassays
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)