주요 문서
F0514
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-asparagine (DOD) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
양식
solid
라벨링 범위
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
입자 크기
200-400 mesh
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
기타 정보
N-FMOC-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
법적 정보
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)