주요 문서
F0269
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-PMC-L-arginine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H42N4O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
662.80
Beilstein:
4633684
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Peptides, Chemistry and Biology, Proc. of the 10th Amer. Peptide Symposium, St. Louis.
Ramage, R., et al. et al.
ESCOM, 157-157 (1988)
Ramage, R. and Green, J.
Tetrahedron Letters, 28, 2287-2287 (1987)