주요 문서
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
(dark green)
크기
L
무균
non-sterile
특징
Eppendorf Quality
포장
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
제조업체/상표
Eppendorf® 022494018 (NA)
최대 용적
1.25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)