특징
20 °C below ambient to 80 °C temperature range
CO2 incubator with optional refrigeration
floor model
refrigerated
제조업체/상표
Eppendorf® M1320-0004 (NA)
파라미터
(25-500 rpm with 2.5 cm orbit; 25-300 rpm with 5.1 cm orbit speed range)
±0.1 °C temp. stability (at 37 Celsius)
±0.25 °C (temperature uniformity at 37 Celcius)
너비 × 깊이 × 높이
115.6 cm (45.5 in.) × 81.3 cm (20 in.) × 103.1 cm (40.6 in.)
직경
2.5 cm (1 in.) , orbit
플렛폼 크기
76 cm × 46 cm
중량
152 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
- Console style shaker/incubator with triple-eccentric drive – provides large capacity shaking for flasks up to 6 L
- Programmable Innova controls – automatically changes temperature, speed, and optional photosynthetic and UV germicidal lights at timed intervals
- Top mounted controls and display – for easy, ergonomic viewing and setting
- Foot pedal release with easy opening lid – provides hands-free operation
- RS-232 port for data logging
- Built-in water reservoir humidifies chamber to reduce sample evaporation while also protecting unit from spills and including a drain for easy cleaning
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.