제품 EPM1289-0400은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
크기
large
450x80x129 mm
특징
holds 30 tubes
제조업체/상표
Eppendorf® M1289-0400 (Global)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.