주요 문서
Z691461
Universal tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩98,151
₩98,151
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩98,151
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
₩98,151
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
Holds 12 x 15-50 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HD24330A
길이 × 너비 × 높이
194 mm × 140 mm × 51 mm
일반 설명
A rack for every application. The adaptable polypropylene universal tube rack allows you to quickly change tube sizes. Open the iris with a turn of the knob or directly insert a tube into the opening.
  • Holds up to 12 similar size tubes
  • Imprinted references for easy identification
  • Generously-sized handles for easy transport
  • Accepts tubes from 15 mL to 50 mL (diameter of 16 mm - 30 mm)
  • No assembly required
Not recommended for cleaning in autoclave.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)