주요 문서
EP951040546
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
DNA LoBind, PCR clean, V-bottom clear wells, white border
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
material:
V-bottom clear wells
제품 EP951040546은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
V-bottom clear wells
특징
DNA LoBind
PCR clean
포장
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
제조업체/상표
Eppendorf® 951040546 (North America)
기술
PCR: suitable
크기
384 well
색상
white border
결합 유형
low binding surface
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)