제품 EP951020427은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
특징
skirt
skirted
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 951020427
기술
PCR: suitable
크기
150 μL
96 well
색상
yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates to achieve reliable PCR results every time. twin.tec plates offer purity, stability, different colors and other simple, intelligent features that make your everyday work easier. The stable polycarbonate frame is well suited for automated and high-throughput processes, and the different colors allow you to quickly organize the individual steps of your workflow.
애플리케이션
PCR
특징 및 장점
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.