문서
EP6136000851
Eppendorf BioSpectrometer® Kinetic
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 100 / 120 V, 50/60 Hz (USA/JP/SA)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
특징
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiode array, 1024 pixel
including Eppendorf μCuvette G1.0
제조업체/상표
Eppendorf® 6136000851 (US/JP/SA)
파라미터
20 °C (42 °C) (tempered)
너비 × 깊이 × 높이
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
크기
12.5 mm × 12.5 mm
중량
5.4 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioSpectrometer is a registered trademark of Eppendorf AG