주요 문서
Z380318
Jars Nalgene® style 2117
capacity 250 mL
동의어(들):
laboratory jars, nalgene jars
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩72,877
6 PKG
₩466,291
₩72,877
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩72,877
6 PKG
₩466,291
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩72,877
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
조인트
Joints threaded neck (70)
설명
Autoclavable with closure completely unscrewed
특징
with cap
포장
pkg of 4
제조업체/상표
Nalgene® 2117-0250
보틀 직경 × 높이
75 mm × 119 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transparent, with good chemical resistance.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1