690050P
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (HPLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
기술
NMR: suitable
지질 유형
phospholipids
lipid extracts
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객