제품 EP6001072510은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
stainless steel
특징
3-Compartment
Holds 12 x boxes (5 in.)
closed configuration for storage of 12 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes)
제조업체/상표
Eppendorf® 6001072510
기술
cryopreservation: suitable
외부 너비 × 깊이 × 높이
(140 mm) (563 mm) (414 mm)
크기
563x140x414 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Drawer style stainless steel racks for Eppendorf CryoCube F740 ultr-low temperature upright freezers. By storing your sample inventory in an organized manner, you enable more economical use of the available space in your ULT freezer. Racks allow you to use 100% of the storage capacity. In addition, metal racks have a long lifespan and can often be used for the next generation of ULT freezers. The stainless steel racks are assembled with 100% energy from renewable sources and made from 60-65% recycled steel. Coupled with Eppendorf′s use of cardboard packaging made from 90% recycled raw materials these are a good option to reduce your carbon footprint.
법적 정보
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.