제품 EP5920744003은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
conical bottom
특징
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5920744003 (Global)
파라미터
4,200 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
160 mm
직경
98 mm
호환성
for use with Universal-Large bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.