주요 문서
EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
제품 EP5895181007은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895181007
파라미터
5,100 max. RCF (5,263 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5910R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)