주요 문서
EP5810759005
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4 x 30-50 mL tubes, set of 2 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
제품 EP5810759005은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
for use with 4 x 30-50 mL tubes
포장
set of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5810759005
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 250 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)