주요 문서
EP5810728002
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 400 mL wide neck bottles, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
제품 EP5810728002은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
Holds 400 mL wide neck bottles
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810728002
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 500 mL rectangular buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)