주요 문서
EP5810725003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81-MTP
incl. 4 MTP buckets
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
제품 EP5810725003은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810725003
파라미터
4,000 max. RCF (3,220 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
일반 설명
  • A versatile swing-bucket rotor (A-4-81-MTP) accommodates 2 plate buckets and 2 rectangular tube buckets facilitating mixed loading.
  • Rotor, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
  • Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
  • Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)