주요 문서
Z154563
Sigma-Aldrich
Positioning collar
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩59,276
₩59,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩59,276
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
₩59,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE gasket
특징
fits shaft o.d. 10 mm
제조업체/상표
Ace Glass 812710
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)