EP5495516000 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
제조업체/상표
Eppendorf® 5495516000
호환성
Centrifuge model 5425/R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-10x5,FA-18x2 (Centrifuge 5425/R)
애플리케이션
CENTRIFUGATION
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.