문서
EP5404000410
Eppendorf® Centrifuge 5424 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
특징
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL tubes
knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
refrigerated
제조업체/상표
5404000410
Eppendorf® 5404000410
Eppendorf®
파라미터
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21130 × g
기술
centrifugation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG