주요 문서
EP5391000010
Eppendorf(R) HeatSealer
S100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102400
제품 EP5391000010은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
100 - 230 V, 50/60 Hz, US 2-pin plug
특징
CE compliant
CSA approved
fixed Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
제조업체/상표
Eppendorf® 5391000010 (US)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Eppendorf HeatSealer Family offers you reliable and effective Sealing, of a variety of plates. You can choose from a more compact (S100) and a more flexible (S200) instrument according to your Sealing, needs.
특징 및 장점
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)