EP022492055
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 50-1,000 μL, L 71 mm, blue, colorless tip, pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
동의어(들):
pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
길이:
71 mm
용적:
50-1,000 μL
무균:
non-sterile
포장:
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
제조업체/상표:
Eppendorf® 022492055
EP022492055 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
blue
colorless tip
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
제조업체/상표
Eppendorf® 022492055
길이
71 mm
용적
50-1,000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 50 – 1,000 µL, 71 mm, blue, colorless tips, 1,000 tips (2 bags × 500 tips)
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
- epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
특징 및 장점
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
- epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.