EP022364111 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
clear
polypropylene
polypropylene cap
설명
push fit
무균
non-sterile
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022364111
파라미터
30,000 × g max. RCF
깊이
10.7 mm
용량
1.5 mL
일반 설명
Flex-Tube®, 1.5 mL, Eppendorf Quality, colorless, 500 pcs.
- Flex-Tube lid is easy to open and close for ergonomic operation
- Polypropylene provides high resistance to chemicals, mechanical stress, and temperature extremes
- g-Safe®: Exceptional centrifugation stability up to 30,000 × g prevents sample loss due to tube breakage and provides extra safety when working with hazardous samples
- Manufactured without the use of slip agents, plasticizers, and biocides – substances that have been shown to leach from plastic consumables into the sample and negatively affect bio-assay results
- Graduation for visual control of the pipetted volume
- Frosted lid and surface on the side for easy labeling
- Ensured functionality from -86 °C to 100 °C
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
- Available in Eppendorf Quality and lot-certified PCR clean purity grade
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Flex-Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.