주요 문서
CLS354409
Corning® BioCoat Fibronectin Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EACH
₩482,125
₩482,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EACH
₩482,125
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom clear wells
웰 크기:
96 wells
결합 유형:
Tissue Culture (TC)-treated surface
특징:
lid
₩482,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom clear wells
특징
lid
포장
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 354409
웰 크기
96 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)