주요 문서
EP0030605306
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom clear wells, PCR clean, pkg of 240 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material:
conical bottom clear wells
white polypropylene
크기:
96 wells
EP0030605306 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
conical bottom clear wells
white polypropylene
포장
pkg of 240 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030605306
기술
PCR: suitable
크기
96 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pipette, control and recover your samples with ease using Eppendorf Microplates! Designed with the easy-to-read alphanumeric OptiTrack matrix label to identify individual wells, speed up the filling process and significantly reduce the risk of pipetting errors. Eppendorf Microplates are made with high-transparency polypropylene ensuring quick and easy location of samples
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)