EP0030521102
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 384 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 200 μL, pkg of 40 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material:
conical bottom colorless wells
polypropylene
white plate
polypropylene
white plate
용량:
200 μL
크기:
384 wells
작업 용적:
200 μL
무균:
sterile; autoclaved
EP0030521102 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
conical bottom colorless wells
polypropylene
white plate
무균
sterile; autoclaved
포장
pkg of 40 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030521102
기술
PCR: suitable
용량
200 μL
크기
384 wells
작업 용적
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- OptiTrack matrix: up to 30 % faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
- RecoverMax well design: Optimized well geometry for maximum sample recovery and excellent mixing properties
- g-Safe: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g for faster protocols and improved sample quality
- Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
- Easy and reliable stacking
- Minimized remaining volume and high uniformity from well to well
- High-quality polypropylene ensures high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
- Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
- Autoclavable (121 C, 20 min)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.